Läs mer
3,5-Difluorothiophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Difluorothiophenol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| Formel vikt | 146 |