Läs mer
3,5-dihydro-2H-1,5-bensotiazepin-4-ett, TRC
Produktkod. 30384165
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384165 250 mg
30373607 50 mg
30377715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30384165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD457148250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53454-43-6
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
IUPAC-namn 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
LEDER O=C1CCSc2ccccc2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formel vikt 179.0405