Läs mer
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavon, 97%
Produktkod. 11393546
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393546 25 mg 25mg
11303556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14495.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 855-96-9 | C18H16O7 | 344,319 g/mol
3',5-Dihydroxi-4',6,7-trimetoxiflavon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3 ,′5-Dihydroxi-4′ ,6,7-trimetoxiflavon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 855-96-9
Molekylformel C18H16O7
Molekylvikt (g/mol) 344.319
MDL-nummer MFCD00016929
InChI-nyckel KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
PubChem CID 97214
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)-6,7-dimetoxikromen-4-on
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Smältpunkt 190 °C till 192 °C
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1355109
Merck Index 14,3901
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 344.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.