Läs mer
3,5-Dihydroxy-4-isopropylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dihydroxy-4-isopropylbenzoic Acid |
| CAS | 1213826-92-6 |
| Molekylformel | C10H12O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benvitimod Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-5(2)9-7(11)3-6(10(13)14)4-8(9)12/h3-5,11-12H,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(O)=C(C(O)=C1)C(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.2 |