Läs mer
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid, 97%
Produktkod. 11325259
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325259 25 g 25g
11305259 1 g 1g
11315259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19196.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 28026-96-2 | C8H7O4 | 167.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28026-96-2
Molekylformel C8H7O4
Molekylvikt (g/mol) 167.14
MDL-nummer MFCD00002514
InChI-nyckel KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2748045
IUPAC-namn 3,5-dihydroxi-4-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(O)C=C(C=C1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 266°C to 207°C
Kvantitet 25 g
Synonym 3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.