Läs mer
3,5-Dihydroxy-6,7β ββ β; 15,16-dimetylen-5-androst-17-ett β ββ, Mikromol
Produktkod. 30457419
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30457419 25 mg
1 options
Produktkod. 30457419 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1203.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,5-Dihydroxy-6,7β ββ β; 15,16-dimetylen-5-androst-17-ett β ββ, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
CAS 82543-16-6
Analyt- eller komponentnamn 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H30 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β)]-, 3β,5β-Dihydroxy-6β,7β;15β,16β-dimethylene-5β-androst-17-one, 6β,7β;15β,16β-Dimethylene-3β,5β-dihydroxyandostan-17-one
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6C2=O
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 330,2195 g/mol