Läs mer
3',5'-Dihydroxyacetofenon, 96 %
Produktkod. 11447246
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447246 50 g 50g
11437246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25567.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51863-60-6
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00002290
InChI-nyckel WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 103993
IUPAC-namn 1-(3,5-dihydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Smältpunkt 142 °C till 149 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1936502
Formel vikt 152.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.