Läs mer
3',5'-Dihydroxyacetophenone, 97%
Produktkod. 10656612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656612 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10656612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208630250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 51863-60-6 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3', 5'-Dihydroxyacetophenone
Namnnotering 97%
CAS 51863-60-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 143.0°C to 147.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H8O3
Linjär formel (HO)2C6H3COCH3
MDL-nummer MFCD00002290
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, II, 301
Synonym 3',5'-dihydroxyacetophenone, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethanone, 3,5-dihydroxyacetophenone, 5-acetylresorcinol, 1-3,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, unii-kp7r433nnr, ethanone, 1-3,5-dihydroxyphenyl, kp7r433nnr, 1-acetyl-3,5-dihydroxybenzene, 1-3,5-dihydroxyphenyl-ethanone
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in acetone
InChI-nyckel WQXWIKCZNIGMAP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC-namn 1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 152.15
PubChem CID 103993
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3',5'-Dihydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.