missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3',5'-Dihydroxyacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Dihydroxyacetophenone |
| CAS | 51863-60-6 |
| Molekylformel | C8H8O3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?