Läs mer
3,5-dihydroxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468246 1 g 1g
11478246 5 g 5g
11488246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15338.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26153-38-8 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3,5-dihydroxibensaldehyd används som byggsten i syntesen av mer komplexa strukturer. Det används också i syntesen av terbutalin (T109750), som är en viktig bronkodilator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-Dihydroxibensaldehyd används som byggsten i syntesen av mer komplexa strukturer. Det används också i syntesen av terbutalin (T109750), som är en viktig bronkodilator.
Löslighet Löslig i
etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Inkompatibel med starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26153-38-8
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00016611
InChI-nyckel HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzaldehyde, 5-formylresorcinol, 5-formylbenzene-1,3-diol, pubchem8249, alpha-resorcylic aldehyde, acmc-1cg7h, 3,5-dihydoxybenzal dehyde, 3,5-dihydroxy-benzaldehyde, .alpha.-resorcylic aldehyde
PubChem CID 94365
ChEBI CHEBI:50204
IUPAC-namn 3,5-dihydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 158°C to 161°C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
Beilstein 1930147
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 138.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.