Läs mer
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30382916
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382916 1 g
1 options
Produktkod. 30382916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4464851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 26153-38-8
Molekylformel C7H6O3
Kvantitet 1 g
Synonym alpha-Resorcylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
LEDER Oc1cc(O)cc(C=O)c1
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0317