Learn More
3,5-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Product Code. 30382916
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Product Code. Quantity
30382916 1 g
1 options
Product Code. 30382916 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4464851G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 26153-38-8
Molecular Formula C7H6O3
Quantity 1 g
Synonym alpha-Resorcylaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
SMILES Oc1cc(O)cc(C=O)c1
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Formula Weight 138.0317
Chemical Name or Material 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.