Läs mer
3,5-Dihydroxybensoesyra, 97 %
Produktkod. 11419143
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419143 500 g 500g
11409143 100 g 100g
11429143 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419143 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11664.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
3,5-dihydroxibensoesyra används i organisk syntes och som mellanprodukt för läkemedlet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-dihydroxibensoesyra används i organisk syntes och som mellanprodukt för läkemedlet.
Löslighet Löslig i 50 mg/ml
, 95 % etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-10-5
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00002512
InChI-nyckel UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
IUPAC-namn 3,5-dihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Smältpunkt ∼237 °C (uppdelning)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2207864
Löslighetsinformation Löslig i 50 mg/ml, 95% etanol.
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.