Läs mer
3,5-Dihydroxybenzoesyra (alfa-resorcylsyra), Mikromol™
Produktkod. 30049501
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049501 25 mg
17950856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049501 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0708.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,5-Dihydroxybensoesyra (alfa-resorcylsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Analyt- eller komponentnamn alpha-Resorcylic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn 3,5-dihydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 154,0266 g/mol