Läs mer
3,5-Dihydroxybensoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30380290
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30380290 10 g
1 options
Produktkod. 30380290 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45171510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 2150-44-9
Molekylformel C8 H8 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, α-Resorcylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, Methyl 3,5-hydroxybenzoate, Methyl α-resorcylate, NSC 61082, α-Resorcinol carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,9-10H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn Metyl 3,5-dihydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423