missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15898380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898380 250 g 250g
15888380 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15898380 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8007370250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 99-10-5
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 154.12

Specifikationer

Smältpunkt 234°C to 238°C
MDL-nummer MFCD00002512
Kvantitet 250 g
Synonym 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.