Läs mer
3,5-Dihydroxybensoesyra, TRC
Produktkod. 30134563
Change view
Kvantitet:
50 mg
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134563 100 g
30133333 50 g
30008875 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134563 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD451700100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-10-5
Molekylformel C7 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Synonym 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), alpha-Resorcylic Acid, α-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948
IUPAC-namn 3,5-dihydroxybensoesyra
LEDER OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Resorcylic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vikt 154.0266
Procent renhet >95%