Läs mer
3,5-Dihydroxybenzonitrile, 98%
Produktkod. 11337525
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337525 5 g 5g
11327525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05642.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19179-36-3 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
3,5-dihydroxibensonitril används vid framställning av 3-hydroxi-5-metoxibensonitril med användning av kaliumkarbonat som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dihydroxibensonitril används vid framställning av 3-hydroxi
-5-metoxibensonitril med användning av kaliumkarbonat som reagens.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19179-36-3
Molekylformel C7H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 135.12
MDL-nummer MFCD00016453
InChI-nyckel ABHOEQJNEOMTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dihydroxy, benzonitrile,3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzonitrile, 5-cyanoresorcinol, a-resorcylonitrile, pubchem13116, acmc-1bouo
PubChem CID 87952
IUPAC-namn 3,5-dihydroxibensonitril
LEDER OC1=CC(=CC(O)=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzonitrile
Smältpunkt 185°C to 190°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 6322491
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 135.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.