Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 5-Dihydroxybenzonitrile |
| CAS | 3147-62-4 |
| Molekylformel | C7H7NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l |
| InChI-nyckel | PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 3,5-dihydroxibensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.137 |
| PubChem CID | 76604 |
| Visa mer |