Läs mer
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11400788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400788 1 g 1g
11410788 5 g 5g
11420788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25248.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol may be used as monomer for the synthesis of a series of monodisperse dendritic polyether macromolecules. It may be employed in the synthesis of dimethylsilyl linked dihydroxybenzyl alcohol based dendrimers.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible material is strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29654-55-5
Molekylformel C7H8O3
Molekylvikt (g/mol) 140.138
MDL-nummer MFCD00016867
InChI-nyckel NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)bensen-1,3-diol
LEDER C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 182°C to 186°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.