missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-dihydroxynatalen-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dihydroxynapthalene-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 204.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?