Läs mer
3,5-Dihydroxytoluenmonohydrat, 97 %
Product Code. 11488653
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11488653 100 g 100g
11468653 5 g 5g
11478653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11488653 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10440.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6153-39-5
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD00149092
InChI-nyckel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC-namn 5-metylbensen-1,3-diol;hydrat
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Smältpunkt 56 °C till 60 °C
Kokpunkt 147 °C (5 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 5103474
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6864
Formel vikt 142.16 (124.14 Vattenfri)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.