missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Dihydroxytoluene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15861271
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861271 100 g 100g
15841271 5 g 5g
15851271 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15861271 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8209330100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 504-15-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 124.14

Specifikationer

Smältpunkt 109°C
Kokpunkt 147°C/7 hPa
MDL-nummer MFCD00002291
Kvantitet 100 g
Synonym 3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol, 3,5-Dihydroxytoluene
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.