Läs mer
3,5-Dihydroxytoluen, TRC
Produktkod. 30375763
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30375763 25 g
1 options
Produktkod. 30375763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45476025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dihydroxytoluene
CAS 504-15-4
Molekylformel C7 H8 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
LEDER Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC-namn 5-metylbensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 124.137
Formel vikt 124.0524