Läs mer
3,5-Diiodo-4-hydroxy-DL-phenyllactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo-4-hydroxy-DL-phenyllactic Acid |
| CAS | 15220-05-0 |
| Molekylformel | C9H8I2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (±)-α,4-Dihydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid, DL-3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-lactic Acid, 3,5-Diiodo-4-hydroxy-DL-phenyllactic Acid, 3-(3,5-Diiodo-4-hydroxyphenyl)lactic Acid, α,4-Dihydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8I2O4/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,12-13H,3H2,(H,14,15) |
| LEDER | IC1=CC(CC(C(O)=O)O)=CC(I)=C1O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.97 |
| Formel vikt | 433.85 |