Läs mer
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30384139
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30384139 500 mg
1 options
Produktkod. 30384139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455080500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 1948-40-9
Molekylformel C7H4I2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, NSC 72943
InChI formel InChI=1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
LEDER Oc1c(I)cc(C=O)cc1I
Molekylvikt (g/mol) 373.91