Läs mer
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30052114
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052114 25 mg
30052490 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052114 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0694.140025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 618-76-8
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H4 I2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497
InChI formel InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 389.91
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 389.825 g/mol