Läs mer
3,5-Diiod-4-hydroxybensoesyra, Mikromol™
Product Code. 30052490
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30052490 100 mg
30052114 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 30052490 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0694.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,5-Diiodo-4-hydroxybensoesyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 618-76-8
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 I2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497
InChI formel InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 389.91
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 389,825 g/mol