Läs mer
3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10I2O3/c1-2-15-9(13)5-6-3-7(11)10(14)8(12)4-6/h3-4,14H,2,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 431.8719 |