Läs mer
3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpropionic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8I2O3/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h3-4,14H,1-2H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 417.8563 |