missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,5-Diiodo-DL-tyrosine, TRC

Produktkod. 30385592
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385592 100 mg
30372191 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30385592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455175100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66-02-4
Molekylformel C9 H9 I2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 432.98
Synonym Tyrosine, 3,5-diiodo-, 3,5-Diiodotyrosine, 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylalanine, Agontan, Apothyrin, Cemiod, DIT, DL-3,5-Diiodotyrosine, Dityrin, Flaianina, Gorgoic acid, diiodo-, Gorgonic acid, diiodo-, Iodogorgoic acid, Iodogorgonic acid, Itir, Jodgorgon, NSC 208959, NSC 97936, β-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)alanine, 3,5-Diiodo-DL-tyrosine, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
LEDER NC(Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-DL-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 432.8672
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.