Läs mer
3’,5’-Diiodo-L-thyronine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',5'-Diiodo-L-thyronine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-6-10(7-12(17)14(11)19)22-9-3-1-8(2-4-9)5-13(18)15(20)21/h1-4,6-7,13,19H,5,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 524.8934 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |