Läs mer
3,5-Diiodo-L-thyronine, TRC
Produktkod. 17948514
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948514 5 g
17909094 500 mg
17908684 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17948514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4551555G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1041-01-6
Molekylformel C15 H13 I2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 525.08
Synonym L-Tyrosine, O-(4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(p-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), 3,5-Diiodo-L-thyronine, 3,5-Diiodothyronine, Diiodo-L-thyronine, Diiodothyronine, L-3,5-Diiodothyronine, L-Diiodothyronine, L-T2, NSC 90469, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine Sodium Imp. E (EP)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic Acid (3,5-Diiodo-L-thyronine)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Formel vikt 524.8934
Procent renhet >95%