Läs mer
3,5-dijod-L-tyrosindihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15585056 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585056 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15585056 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 225610250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Smältpunkt 200.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C9H13I2NO5
Linjär formel HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
MDL-nummer MFCD00150275
Kvantitet 25 g
Beilstein 14,IV,237
Specifikt rotationsförhållande −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Specifik rotation -20.7
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI-nyckel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
LEDER O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)propansyra;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formel vikt 469.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.