Läs mer
3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9I2NO3.2H2O/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15;;/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15);2*1H2/t7-;;/m0../s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 468.8883 |
| Frakt skick | Room Temperature |