Läs mer
3,5-dijod-L-tyrosinhydrat, 98 % (torr vikt), kan innehålla upp till ca 10 % vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443474
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443474 100 g 100g
11423474 5 g 5g
11433474 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443474 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10702.22
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18835-59-1
Molekylformel C9H13I2NO5
Molekylvikt (g/mol) 469.01
MDL-nummer MFCD00150275
InChI-nyckel YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)propansyra;dihydrat
LEDER O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Smältpunkt 185°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 432.98 (Anhydrous)
Känslighet Light sensitive
Procent renhet 98%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈10% water
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.