missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Diiodo Thyroacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 1155-40-4 |
| Molekylformel | C14 H10 I2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic Acid, [4-(p-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic Acid, Diac, NSC 90463 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10I2O4/c15-11-5-8(7-13(18)19)6-12(16)14(11)20-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-6,17H,7H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.04 |
| Formel vikt | 495.8668 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?