Läs mer
3,5-Diiodo Thyroaldehyde Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo Thyroaldehyde Methyl Ether |
| CAS | 69240-57-9 |
| Molekylformel | C14H10I2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,5-Diiodo-4-(4-methoxyphenoxy)-benzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-(p-methoxyphenoxy)-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10I2O3/c1-18-10-2-4-11(5-3-10)19-14-12(15)6-9(8-17)7-13(14)16/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1 |
| IUPAC-namn | 3,5-diiodo-4-(4-methoxyphenoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.04 |
| Formel vikt | 479.8719 |