Läs mer
3,5-Diiodo Thyroaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodo Thyroaldehyde |
| CAS | 2828-49-1 |
| Molekylformel | C13H8I2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodo-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8I2O3/c14-11-5-8(7-16)6-12(15)13(11)18-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-7,17H |
| LEDER | Oc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.01 |
| Formel vikt | 465.8563 |