Läs mer
3,5-Diiodosalicylaldehyde, 98+%
Produktkod. 11337595
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337595 10 g 10g
11347595 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05783.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.916 g/mol
3,5-dijodosalicylaldehyd används för att syntetisera nya Schiff-baser, (2,4-dijod-6-[(2-morfolin-4-yl-etylimino)-metyl]-fenol och 2,4-dijod-6-[(3-morfolin-4-yl-propylimino)-metyl]-fenolidentat)-metyl]-fenolident) [(2-hydroxi-3,5-dijod-bensyliden)-amino]-ättiksyra (HDBA), 3-brom-Na-(2-hydroxi-3,5-dijodbensyliden)bensohydrazidmonohydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dijodosalicylaldehyd används för att syntetisera nya Schiff-baser, (2,4-dijod-6-[(
2-morfolin-4-yl-etylimino)-metyl]-fenol och 2,4-dijod-6-[(3-morfolin-4-yl-propylimino-lign)-metyl]-, nyfenol, [(2-hydroxi-3,5-dijod-bensyliden)-amino]-ättiksyra (HDBA), 3-bromo-N′ -(2-hydroxi-3,5-dijodbensyliden)bensohydrazidmonohydrat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara i mörker. Inkompatibel med ljus och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2631-77-8
Molekylformel C7H4I2O2
Molekylvikt (g/mol) 373.916
MDL-nummer MFCD00003321
InChI-nyckel MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75829
IUPAC-namn 2-hydroxi-3,5-dijodbensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Smältpunkt 106°C to 110°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1102552
Känslighet Air and light sensitive
Synonym 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 373.92
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.