Läs mer
3,5-Diiodosalicylic acid, 97%
Produktkod. 11438657
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438657 100 g 100g
11428657 25 g 25g
11448657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19786.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133-91-5 | C7H4I2O3 | 389.915 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-91-5
Molekylformel C7H4I2O3
Molekylvikt (g/mol) 389.915
MDL-nummer MFCD00002444
InChI-nyckel DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diiodosalicylic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-diiodosalicylate, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, salicylic acid, 3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, benzoic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxy, 3,5-diiodosalicylicacid
PubChem CID 8631
IUPAC-namn 2-hydroxi-3,5-dijodbensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C(=C1I)O)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diiodosalicylic acid
Smältpunkt 228°C to 234°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2615358
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3190
Formel vikt 389.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.