Läs mer
3,5-Diiodosalicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diiodosalicylic Acid |
| CAS | 133-91-5 |
| Molekylformel | C7H4I2O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-3,5-diiodo-benzoic Acid, 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic Acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic Acid, 3,5-Diiodosalicylic Acid, NSC 6303 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.91 |