missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Diisopropylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diisopropylphenol |
| CAS | 26886-05-5 |
| Molekylformel | C12 H18 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-bis(1-Methylethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-11(9(3)4)7-12(13)6-10/h5-9,13H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)C |
| IUPAC-namn | 3,5-di(propan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vikt | 178.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?