Läs mer
3',5'-dimetoxi-4'-hydroxyacetofenon, 97 %
Produktkod. 10346130 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10346130 5 g Glasflaska 5g
10102910 1 g Glasflaska 1g
10339273 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346130 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 115540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.45 SEK
    881.65 SEK / 5g
    Save 148.80 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2478-38-8
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00008748
InChI-nyckel OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC-namn 1-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123 °C till 128 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H2(OCH3)2COCH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 08,II,444
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, aceton, eter
Formel vikt 196.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.