Läs mer
3,5-dimetoxi-4-hydroxycinnaminsyra, 98 %, övervägande transisomer
Produktkod. 10428450 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10428450 1 g Glasflaska 1g
10356130 5 g Glasflaska 5g
11915121 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10428450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115550010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-59-6
Molekylformel C11H12O5
Molekylvikt (g/mol) 224.21
InChI-nyckel PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 203,0 °C till 205,0 °C
Färg Beige-gul till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 10,508
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol och aceton
Formel vikt 224.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.