Läs mer
3,5-dimetoxi-4-metylbensoesyra, 97 %
Produktkod. 11432547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432547 100 g 100g
11412547 5 g 5g
11422547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14801.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
3,5-dimetoxi-4-metylbensoesyra genomgår reduktion i närvaro av natrium i etanol för att framställa 1,4-dihydro-3,5-dimetoxi-kmetylbensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-dimetoxi-4-metylbensoesyra genomgår reduktion i närvaro av
natrium i etanol för att framställa 1,4-dihydro-3,5-dimetoxi-kmetylbensoesyra.
Löslighet Löslig i flytande ammoniak
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61040-81-1
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00017506
InChI-nyckel QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC-namn 3,5-dimetoxi-4-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Smältpunkt 210 °C till 216 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2695238
Löslighetsinformation Löslig i flytande ammoniak.
Formel vikt 196.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.