missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dimethoxy-d6-4-hydroxybenzoic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Syringic-d6 Acid |
| CAS | 84759-06-8 |
| Molekylformel | C9 D6 H4 O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-di(methoxy-d3)- (9 CI), 3,5-Dimethoxy-d6-4-hydroxybenzoic Acid, Syringic-d6 Acid, Syringic Acid-D6 (dimethoxy-D6), 2,6-Di(methoxy-d3)-4-carboxyphenol, 3,5-Di(methoxy-d3)-4-hydroxybenzoic acid, Gallic acid 3,5-di(methyl-d3) ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10 H,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,5-bis(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.2097 |
| Formel vikt | 204.0905 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?