Läs mer
3',5'-Dimethoxyacetophenone, 97%
Produktkod. 11440738
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440738 5 g 5g
11430738 1 g 1g
11450738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25224.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39151-19-4 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3',5'-dimetoxiacetofenon används som startreagens vid syntesen av 5,7-dimetoxi-3-metylindazol1. Den användes i syntesen av (R)-(+)-1-(3,5-dimetoxifenyl)etylacetat-eter-180.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3 ,′5′ -Dimetoxiacetofenon används som startreagens vid syntesen av 5,7-dimetoxi-3-metylindazol1. Den användes i syntesen av (R)-(+)-1-(3,5-dimetoxifenyl)etylacetat-eter-180.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39151-19-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.20
MDL-nummer MFCD00008739
InChI-nyckel YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
PubChem CID 95997
IUPAC-namn 1-(3,5-dimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Dimethoxyacetophenone
Smältpunkt 39°C to 41°C
Kokpunkt 290°C to 291°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045586
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.