Läs mer
3,5-dimetoxianilin, 98 %
Produktkod. 11457367
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457367 10 g 10g
11369519 25 g 25g
11467367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15073.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10272-07-8
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.18
MDL-nummer MFCD00008392
InChI-nyckel WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
IUPAC-namn 3,5-dimetoxianilin
LEDER COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyaniline
Smältpunkt 53°C to 57°C
Kokpunkt 178°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 638013
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 153.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.