Läs mer
3,5-Dimetoxianilin, TRC
Produktkod. 30387432
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30387432 5 g
1 options
Produktkod. 30387432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4605905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dimethoxyaniline
CAS 10272-07-8
Molekylformel C8H11NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER COc1cc(N)cc(OC)c1
IUPAC-namn 3,5-dimetoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Formel vikt 153.079